Learn More
Clorhidrato de salbutamón-d9, TRC
Código de producto. 30420034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30420034 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08550210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Salbutamon-d9 Hydrochloride
CAS 1346605-08-0
Fórmula molecular C13 D9 H10 N O3 . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]-2-[[2,2,2-trideuterio-1,1-bis(trideuteriometil)etil]amino]etanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 282.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1697
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.