Learn More
Clorhidrato de salbutamón-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salbutamon-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1346605-08-0 |
| Fórmula molecular | C13 D9 H10 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]-2-[[2,2,2-trideuterio-1,1-bis(trideuteriometil)etil]amino]etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1697 |