Learn More
Sulfato de salbutamol, Mikromol™
Código de producto. 17913576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17913576 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17913576 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0381.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de salbutamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salbutamol sulfate
CAS 51022-70-9
Nombres de analitos o componentes Salbutamol sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C13 H21 N O3 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Salbutamol Sulphate, Albuterol Sulphate, AH 3365F
Fórmula InChI InChI=1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 576.7
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.2717 g/mol