Learn More
Sulfato de salbutamol (sulfato de albuterol) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30459111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459111 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459111 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0381.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Sulfato de salbutamol (sulfato de albuterol) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salbutamol sulfate
CAS 51022-70-9
Nombres de analitos o componentes Salbutamol sulfate
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular 2 C13 H21 N O3 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Salbutamol Sulphate, Albuterol Sulphate, AH 3365 F
Fórmula InChI InChI=1 S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17 H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol; ácido sulfúrico
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 576.7
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.2717 g/mol