Learn More
Tocris Bioscience™ Salbutamol hemisulfate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30001413 50 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30001413 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0634/250
β2-adrenoceptor agonist
Salbutamol hemisulfate is a selective β2-adrenergic agonist with 29-fold higher selectivity for β2 over β1 receptors. Salbutamol elevates fibroblast growth factor 20 (FGF20) in nigrostriatal neurons, and is neuroprotective in a mouse model of Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salbutamol hemisulfate
CAS 51022-70-9
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C13H23NO7S
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.7
Pureza >99%
Peso molecular 337.387