Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemisulfato de salbutamol, 98 %
Código de producto. 15565196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15565196 5 g 5 g
15443913 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15565196 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 456460050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51022-70-9
Fórmula molecular C13H21NO3·1/2H2SO4
Peso molecular (g/mol) 288.35
Clave InChI OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
PubChem CID 9884233
Nombre IUPAC 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol; ácido sulfúrico
SMILES CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salbutamol hemisulfate
Punto de fusión 180.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.35
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Salbutamol hemisulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.