Learn More
Salannin, TRC
Código de producto. 30136999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136999 5 mg 5 miligramos
30004962 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0852455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 992-20-1
Fórmula molecular C34 H44 O9
Peso molecular (g/mol) 596.71
Sinónimo Azadriactin, Margosan-O
SMILES COC(=O)C[C@@H]1[C@@]2(C)[C@H](C[C@@H](OC(=O)C)[C@@]3(C)CO[C@@H]([C@H]4O[C@@H]5C[C@H](C(=C5[C@@]14C)C)c6cocc6)[C@H]23)OC(=O)\C(=C\C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salannin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H44O9/c1-9-17(2)31(37)43-25-14-24(41-19(4)35)32(5)16-40-28-29(32)33(25,6)23(13-26(36)38-8)34(7)27-18(3)21(20-10-11-39-15-20)12-22(27)42-30(28)34/h9-11,15,21-25,28-30H,12-14,16H2,1-8H3/b17-9+/t21-,22-,23-,24-,25+,28-,29+,30-,32-,33+,34-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.2985
Porcentaje de pureza >95%