Learn More
Sal003, MedChemExpress
Código de producto. 16496938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496938 10 mg 10 miligramos
16472997 50 mg 50 miligramos
16459487 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15969
MedChemExpress Sal003 is a potent, specific and cell-permeable inhibitor of the eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2α) phosphatase. Sal003 is a derivative of salubrinal.
Sal003 is a potent, specific and cell-permeable inhibitor of the eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2α) phosphatase. Sal003 is a derivative of salubrinal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sal003
Forma física Solid
CAS 1164470-53-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15Cl4N3OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.88 mM)
SMILES O=C(NC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=S)C(Cl)(Cl)Cl)/C=C/C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 463.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.21
Porcentaje de pureza 99.75%