Learn More
MedChemExpress Sakuranetin
Código de producto. 16469298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469298 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16469298 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN3006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
MedChemExpress Sakuranetin is a rice flavonoid phytoalexin, shows strong antifungal activity. Sakuranetin has anti-inflammatory and antioxidative activities. Sakuranetin ameliorates LPS-induced acute lung injury.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 286.28 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
CAS 2957-21-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (436.64 mM)
Objetivo Fungal