Learn More
Invitrogen™ SAIVI™ Rapid Antibody Labeling Kit, Alexa Fluor™ 750
Código de producto. 10256363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10256363 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10256363 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S30046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1018.00€
    763.65€ / paquete de 1
    Ahorro 254.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Kit de etiquetado rápido de anticuerpos SAIVI™, Alexa Fluor™ 750
The Alexa Fluor™ 750 SAIVI™ Antibody Labeling Kit provides a convenient means to label antibodies with an optimal degree of labeling for in vivo imaging applications (DOL; ∼2) over a 6-fold antibody concentration range with no adjustments in reaction volume, dye concentration, or antibody concentration necessary. Using this procedure, optimally labeled antibodies are ready for applications that require azide-free reagents, such as live-cell imaging or direct injection into animals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de etiquetado de anticuerpos
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescencia
Excitación/emisión 749/775
Escala de etiquetado De 0,5 a 3 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Alexa Fluor, SAIVI
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 750
Color infrarrojo
Labeling Target Anticuerpos
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor