Learn More
Molecular Probes™ SAIVI™ Alexa Fluor™ 647 Antibody/Protein 1 mg-Labeling Kit
Descripción
El kit de etiquetado de anticuerpos y proteínas de 1 mg SAIVI Alexa Fluor™ 647 proporciona un medio cómodo para etiquetar proteínas con un colorante emisor de near-IR Alexa Fluor™ 647. El kit está optimizado para etiquetar y purificar 1 mg de IgG por reacción de conjugación; también se pueden etiquetar cantidades comparables de otras proteínas (> 30 kDa). Para controlar el grado de etiquetado (DOL) cómodamente, este kit incluye un reactivo de modulación DOL e instrucciones para disminuir el DOL desde su valor intrínseco más alto. Con este método, las preparaciones de proteínas con diferentes proporciones de colorante a proteína se pueden obtener rápida y reproduciblemente, permitiendo una optimización más eficiente en aplicaciones como la adquisición de imágenes in vivo, donde la DOL de una proteína puede tener efectos significativos en la relación entre la señal y el fondo, la biodistribución y la eliminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de anticuerpos/proteínas |
| Cantidad | 1 kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Escala de etiquetado | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Alexa Fluor, SAIVI |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 647 |
| Labeling Target | Anticuerpos, Proteínas |