Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Tubo C-210-A
Código de producto. 11759158
Cambiar vista
Click to view available options
Presión máxima:
34 psi
36 psi
42 psi
56 psi
Grosor (imperial):
0,031 in
0,0625 in
Tamaño de la unidad:
30 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Presión máxima Grosor (imperial) unitSize
11759158 56 psi 0,0625 in 30 metros
11789158 42 psi 0,0625 in 30 metros
11719168 36 psi 0,0625 in 30 metros
11749158 34 psi 0,031 in 30 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11759158 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor AEM02012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.85€
    153.00€ / 30 metros
    Ahorro 11.85€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente al aceite, combustible y grasa. Versilon™ Tubería C-210-A.
Versilon™ Tubo C-210-A de Saint-Gobain Está hecho de poliuretano resistente a base de éster. Su claridad, alta resistencia al desgarro y excelente resistencia a la abrasión lo hacen ideal para muchas aplicaciones, incluidos sistemas de manejo de fluidos, líneas de combustible y lubricantes, líneas neumáticas, transferencia de productos abrasivos y revestimiento de cables. También ofrece una resistencia excepcional a aceites, grasas, combustibles y muchos otros productos químicos. Este tubo no contiene plastificantes y permanece flexible incluso cuando se somete a temperaturas extremas. Resiste la intemperie y se puede utilizar de forma segura en temperaturas que oscilan °entre -100 F (-73 °C) y 175 °F (79 °C).
  • Tolerancias dimensionales consistentemente ajustadas
  • Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro
  • Excelente resistencia a aceites, grasas y combustibles
  • Mantiene la flexibilidad en entornos bajo cero
  • Alta resistencia a productos a roturas
Aplicaciones típicas
  • Transferencia de lodos abrasivos y viscosos
  • Dispensación de lubricación y desengrasante
  • Transferencia de pellets y polvo
  • Dispositivos sensoriales neumáticos
  • Líneas de control de instrumentación
  • Sistemas de recuperación de refrigerante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,188 in
Diámetro interior (métrico) 4.76 mm
Material Poliuretano
Diámetro exterior (imperial) 0,313 in, 7.94 mm
Longitud global (imperial) 98.43 ft.
Longitud global (métrico) 30 m
Grosor (imperial) 0,0625 in
Grosor (métrico) 1.5875 mm
Para utilizar con Para combustible, líneas de lubricantes, líneas neumáticas, transferencia de productos abrasivos, revestimiento de cables y muchas otras aplicaciones de motores.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -100 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -73 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia 475 libras-pie/pulgada.
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Dureza 82 (Shore A)
Flexibilidad Radio de curvatura de 15 mm
Presión máxima 56 psi
Nivel de vacío 29,9 in Hg (a 73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 175 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 79 °C
Tipo de producto Tubos