Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos resistentes a productos químicos Tygon™ 2375
Descripción
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional.Los tubos resistentes a productos químicos Saint-Gobain™ Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
Tygon™ 2375 tubos de Saint-Gobain Es ideal para aplicaciones donde se utilizan productos químicos de limpieza agresivos. Es transparente, flexible y prácticamente no se ve afectado por ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes. Este producto está completamente libre de plastificantes y elimina la contaminación de fluidos, la fragilidad prematura y el agrietamiento que a menudo ocurren con otros productos de tubos flexibles. Cuando se incineran adecuadamente, Tygon™ 2375 no libera ningún tipo de contaminación que pueda dañar el medio ambiente.
- Excelente resistencia química
- Sin DEHP para alta pureza
- Sin plastificadores para bajos niveles de sustancias extraíbles
- Eliminación más segura – No libera gas de cloruro de hidrógeno dañino ni corrosivo.
- Superficie interior más lisa – Proporciona un mejor flujo e inhibe la acumulación de partículas
- Baja sorción – minimiza la contaminación cruzada y mantiene la pureza del medio
- Tubos transparentes para una observación mejor y más sencilla
Aplicaciones típicas
- Limpieza industrial/institucional
- Sistemas de transferencia química
- Líneas de transferencia para analizadores químicos
- Líneas de suministro de detergente
- Dispensación de tinta y fluido de impresión
- Procesamiento industrial de rayos X
- Líneas de muestreo y drenaje de generación de energía
- Producción de pinturas y disolventes
- Manejo de materiales peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,063 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (3 x 16 in), 4,8 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0,0625 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tubos de transferencia |