Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ Tubos E-LFL
Código de producto. 15187054
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,25 in
Tamaño de la unidad:
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
15187054 0,25 in 7.50 metro
1 options
Código de producto. 15187054 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor AVX42017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba peristáltica transparente Tygon™ S3™ Tubos E-LFL.
  • Tygon™ Tubos E-LFL de Saint-Gobain Se ha probado rigurosamente para garantizar que cumple con los estándares físicos de 1000 horas de vida útil de los tubos de la bomba peristáltica a una contrapresión de 0 psi y baja espalación de partículas.
  • Las características de no envejecimiento y la amplia resistencia química brindan a los usuarios versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio.
  • Claro como el cristal Tygon™ Los tubos E-LFL están formulados específicamente para su uso en aplicaciones de bombas peristálticas.
  • Tiene una vida útil más larga de la bomba no solo a 0 psi sino también a una contrapresión de hasta 25 psi.
  • Con sus características superiores de vida útil flexible, Tygon™ Los tubos E-LFL reducen el tiempo de inactividad debido a fallas en los tubos de la bomba.
  • Nuestra prueba demostró una reducción en la exfoliación de partículas, lo que elimina la necesidad de reemplazos frecuentes de filtros posteriores y disminuye el riesgo de contaminación de fluidos sensibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, NSF 51, Alimentos de la UE, Comida japonesa, Proposición 65 de California
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Plástico
Diámetro exterior (imperial) 0,375 in, 9,5 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (imperial) 1/16 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con Dispensación de alimentos y bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -51 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Propiedades de resistencia 184 lb-f/pulgada
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Dureza 56 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 26 mm
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 15 in Hg (a 73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos