Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ Tubo B-44-4X
Descripción
Tygon S3™ Tubo B-44-4X de Saint-Gobain Es ligero y extremadamente flexible, adaptándose fácilmente a curvas abruptas y obstáculos. En comparación con las tuberías rígidas, ocupa muy poco espacio, es fácil de instalar y solo requiere acoplamientos y accesorios mínimos. Su claridad similar al vidrio facilita el monitoreo y ajuste del flujo de alimentos o bebidas durante el procesamiento, y su orificio liso y no poroso inhibe el atrapamiento de partículas, minimizando el potencial de crecimiento bacteriano. Nuestros tubos dispensadores de alimentos y bebidas son extremadamente resistentes a limpiadores y desinfectantes alcalinos agresivos, y son ideales para llenado aséptico, dispensación de condimentos, dispensación de helado suave, procesamiento de lácteos y sistemas de concentrado de vitaminas y sabores.
- El orificio liso y no poroso no atrapa partículas ni promueve el crecimiento bacteriano.
- Resistente a limpiadores alcalinos agresivos* y desinfectantes
- Excelente alternativa a los sistemas de tuberías rígidas.
- No contiene BPA ni ftalatos
Aplicaciones típicas*
- llenado aséptico
- Dispensación de condimentos
- Procesamiento de productos lácteos
- Sistemas de concentrados de vitaminas y sabores
- Dispensación de helado suave
Compliance
FDA, NSF , 3-A, Ley de Sanidad Alimentaria de Japón n.º 370/1959, REACH, 1935/2004/CE y 10/2011/UE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 6.4 mm |
| Material | Tygon E-Food (B-44-4X) |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,375 in, 9.5 mm |
| Color | Transparente |
| Flexibility | Radio de flexión de 25 mm |
| Presión máxima | 1379 psi |
| Tipo de producto | Tubos |