Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ Tubo B-44-4X
Código de producto. 15487613
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,06 in
0,09 in
0,12 in
Diámetro exterior (imperial):
0,15 in, 4 mm
0,18 in, 4,6 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
15487613 0,06 in 0,18 in, 4,6 mm cada uno
14850452 0,06 in 0,18 in, 4,6 mm 15 metros
15906382 0,09 in 0,15 in, 4 mm 15 metros
15916382 0,12 in 0,18 in, 4,6 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15487613 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 9564401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensación de alimentos y bebidas Tygon™ S3™ Tubo B-44-4X.
Tygon S3™ Tubo B-44-4X de Saint-Gobain Es ligero y extremadamente flexible, adaptándose fácilmente a curvas abruptas y obstáculos. En comparación con las tuberías rígidas, ocupa muy poco espacio, es fácil de instalar y solo requiere acoplamientos y accesorios mínimos. Su claridad similar al vidrio facilita el monitoreo y ajuste del flujo de alimentos o bebidas durante el procesamiento, y su orificio liso y no poroso inhibe el atrapamiento de partículas, minimizando el potencial de crecimiento bacteriano. Nuestros tubos dispensadores de alimentos y bebidas son extremadamente resistentes a limpiadores y desinfectantes alcalinos agresivos, y son ideales para llenado aséptico, dispensación de condimentos, dispensación de helado suave, procesamiento de lácteos y sistemas de concentrado de vitaminas y sabores.
  • El orificio liso y no poroso no atrapa partículas ni promueve el crecimiento bacteriano.
  • Resistente a limpiadores alcalinos agresivos* y desinfectantes
  • Excelente alternativa a los sistemas de tuberías rígidas.
  • No contiene BPA ni ftalatos
Aplicaciones típicas*
  • llenado aséptico
  • Dispensación de condimentos
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Sistemas de concentrados de vitaminas y sabores
  • Dispensación de helado suave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR, 175.300, 3-A, NSF Estándar 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,18 in, 4,6 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Elongación 390 %
Para utilizar con Dispensación de alimentos y bebidas
Para utilizar con (aplicación) Llenado aséptico, dispensación de condimentos, procesamiento de productos lácteos, sistemas de concentrados de vitaminas y sabores, dispensación de helados suaves
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -49 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia 250 lb-pie/pulgada
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Dureza 65 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 5 mm
Presión máxima 100 psi
Nivel de vacío 29,9 in Hg (a 73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 79 °C
Tipo de producto Tubos