Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ ND 100-80
Descripción
Especialmente formulados en un diámetro mayor que permite una alta resistencia a la deformación y la contracción
Tygon™ Los tubos ND 100-80 están hechos de un polímero biocompatible que no está formulado con DEHP. Este tubo es transparente para una fácil visualización del flujo de fluido. Las propiedades físicas de Tygon ND 100-80 permite la fabricación de tubos de diámetro más pequeño con una alta resistencia al doblado y al colapso.
- Alta rigidez para resistencia a las dobleces
- Compatibles con la sangre
- Transparentes para una visualización sencilla del flujo de fluidos
- Orificio interior liso como el vidrio
- Flexibilidad reducida para aplicaciones de succión
- Tygon™ ND 100-80 ha cumplido con los requisitos de la Prueba Biológica para Plásticos Clase VI, como se describe en USP <88> (2017)
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Compliance
Con aprobación de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y conformes con REACH.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.25 mm |
| Material | Tygon ND-100-80 |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,03 in, 0.76 mm |
| Grosor (imperial) | 0,01 in |
| Grosor (métrico) | 0.25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Grado médico |
| Tamaño de puerto | Needle Gauge: 30 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tubing |