Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para uso médico Tygon™ ND 100-65
Descripción
- Transparentes para una visualización sencilla del flujo de fluidos
- Para el contacto con fluidos corporales
- La superficie no humectante permite un drenaje completo
- No hemolíticos y apirógenos
- Resisten la esterilización con EtO, gas y gamma
- Dispositivos mínimamente invasivos
- Soluciones sanguíneas e intravenosas
- Equipo de diálisis
- Drenaje de la herida
- Equipo de inhalación
- Administración de fármacos de quimioterapia
- Bombas de diálisis renal
- Bomba peristáltica
- Catéteres
Compliance
Cumplen los criterios de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, Farmacopea europea 3.1.1.2 y los requisitos europeos de REACH.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 3/32 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 2.4 mm |
| Material | Non-DEHP Plastic |
| Diámetro exterior (imperial) | 5/32 pulg, 4 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Grosor (imperial) | 1/32 pulg |
| Grosor (métrico) | 0.8 mm |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tubing |