Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Tubo E-1000
Descripción
Suave y flexible, Tygon™ Los tubos E-1000 ofrecen un rendimiento superior en una fórmula que contiene plastificantes sin DEHP [ftalato de bis (2-etilhexilo)]. Tygon™ Los tubos E-1000 sin DEHP han sido probados rigurosamente para cumplir con estándares estrictos de resistencia a bajas temperaturas y a productos químicos corrosivos.
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
- Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
- Excelentes características de caudal
- Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Aplicaciones típicas
- Dispensación de alimentos y bebidas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (3 x 16 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | Tygon E-1000 |
| Diámetro exterior (imperial) | 5/16 in, 7,9 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 1/16 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Presión máxima | 10 psi |
| Tipo de producto | Tubos |