Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anillos de Raschig Chemware™
Descripción
- Envase para columnas de destilación y depuradores.
- Químicamente inerte excepto los metales alcalinos fundidos, el flúor y los agentes fluorados fuertes.
- Área de superficie alta por unidad de volumen.
- Resistencia mínima al flujo de gas y líquido.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para procesos químicos y aplicaciones de transferencia de líquidos o gases |
| Longitud (métrico) | 0,3cm |
| Tipo | Anillo de Raschig |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (equipo) | Para columnas de destilación |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,3cm |
| Longitud (imperial) | 0,1 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,1 in |