Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolas sólidas de PTFE Chemware™
Código de producto. 12398637
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
6 mm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12398637 3 mm paquete de 100
10049589 9,5 mm paquete de 100
10777175 6 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12398637 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1069326
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Chemware™ Las bolas sólidas de PTFE minimizan los golpes durante la ebullición.
  • Para el embalaje de columnas y como gránulos de mezcla
  • Inertes a la mayoría de líquidos y vapores
  • Utilizable hasta 220 °C (428 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Piedra de ebullición
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Diámetro (métrico) 3 mm