Learn More
Saint Gobain Life Sciences Esteras de laboratorio de PTFE Chemware™
Descripción
- El revestimiento resistente a la corrosión y a roturas para mesas, estantes, fregaderos y tablas de drenaje ayuda a reducir la rotura del material de vidrio.
- Útil como bolsa de malla para sumergir piezas en productos químicos corrosivos y disolventes
- Fácil de limpiar.
- La lámina de malla de PTFE en forma de diamante tiene un espesor de 0,06 in (1,6 mm) y 0,25 in. Aberturas de (6 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Alfombrilla de laboratorio |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (imperial) | 10 ft |
| Longitud (métrico) | 3m |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 310mm |
| Dimensiones (L x An) | 10 pies x 12 in |
| Para utilizar con (aplicación) | El revestimiento resistente a la corrosión y a roturas para mesas, estantes, fregaderos y tablas de drenaje ayuda a reducir la rotura del material de vidrio. |
| Grosor | 0,062 in |
| Cantidad | 1 unidad |