Learn More
Saint-Gobain Espátulas de resina de fluoropolímero PTFE Chemware™
Código de producto. 11960495
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 cm
15 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11960495 15 cm cada uno
11950495 10 cm 1 PCS
11970495 20 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11960495 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor 0636901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para la transferencia delicada o el raspado de precipitados y residuos
  • Punta de cincel y extremo de corte diagonal
  • Resisten la corrosión
  • Inertes y no contaminantes
  • Resistentes al calor hasta 288 °C (550 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Espátula, espátulas
Para utilizar con (aplicación) Transferencia delicada o raspado de precipitados y residuos
Longitud (imperial) 6 in
Diámetro exterior (imperial) 0.28 in.
Diámetro exterior (métrico) 0.023 cm
Incluye Punta de cincel y extremo de corte diagonal
Material Resina de fluoropolímero de PTFE
Longitud (métrico) 15 cm