Learn More
Saikosaponin D, TRC
Código de producto. 30421003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421003 25 mg
30418942 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08391525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20874-52-6
Fórmula molecular C42 H68 O13
Peso molecular (g/mol) 780.98
Sinónimo β-D-Galactopyranoside, (3β,4α,16α)-13,28-epoxy-16,23-dihydroxyolean-11-en-3-yl 6-deoxy-3-O-β-D-glucopyranosyl-, Saikosaponin D (8CI), (3β,4α,16α)-13,28-Epoxy-16,23-dihydroxyolean-11-en-3-yl 6-deoxy-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-galactopyranoside
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]4(C)[C@@H]3C=C[C@]56OC[C@@]7(CCC(C)(C)C[C@@H]57)[C@H](O)C[C@@]46C)[C@]2(C)CO)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saikosaponin D
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H68O13/c1-21-28(46)33(55-34-31(49)30(48)29(47)22(18-43)53-34)32(50)35(52-21)54-27-10-11-37(4)23(38(27,5)19-44)8-12-39(6)24(37)9-13-42-25-16-36(2,3)14-15-41(25,20-51-42)26(45)17-40(39,42)7/h9,13,21-35,43-50H,8,10-12,14-20H2,1-7H3/t21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35+,37+,38+,39-,40+,41-,42+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.466