Learn More
MedChemExpress Saikosaponin D
Código de producto. 16463846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463846 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16463846 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Saikosaponin D is a triterpene saponin isolated from Bupleurum, with anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-tumor, and anti-allergic activities; Saikosaponin D inhibits selectin, STAT3 and NF-kB and activates estrogen receptor-β.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 780.98 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 20874-52-6
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Objetivo STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial