Learn More
MedChemExpress Saikosaponin D
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 780.98 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 20874-52-6 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.0% |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Objetivo | STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial |
| Cantidad | 50 mg |