Learn More
Saikogenin A, MedChemExpress
Descripción
Saikogenin A, extracted from a Chinese herbal plant called Tsai-Fu, is a dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saikogenin A |
| CAS | 5092-09-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H48O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | C[C@]12[C@]3(C(C=C[C@]1([H])[C@@]4([C@@]([C@@](C)([C@@H](O)CC4)CO)([H])CC2)C)=C5[C@](CO)(CCC(C)(C)C5)[C@@H](O)C3)C |
| Peso molecular (g/mol) | 472.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.7 |
| Porcentaje de pureza | 98.31% |
| Mostrar más |