Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S49
Código de producto. 10455339 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
AC150
AC200
PC200
PC201
SC100
SC150
SC150L
Intervalo de temperatura:
Temperatura ambiente de +13 °C a 100 °C
Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C
Tensión:
200/230 V
230 V
Frecuencia:
50 Hz
50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador Intervalo de temperatura Tensión Frecuencia unitSize
10455339 SC150 Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C 230 V 50 Hz cada uno
11620841 SC100 Temperatura ambiente de +13 °C a 100 °C 230 V 50 Hz 1 PCS
11630881 SC150L Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C 230 V 50 Hz cada uno
11680891 AC150 Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C 230 V 50 Hz cada uno
10336748 AC200 Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C 230 V 50 Hz cada uno
12719725 PC200 Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C 200/230 V 50/60 Hz cada uno
12602825 PC201 Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C 200/230 V 50/60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10455339 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1531491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4485.00€
    4290.00€ / paquete de 1
    Ahorro 195.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 53 litros.
Perfectos para circulación interna o externa. Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S49 se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 53 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Dispositivos sólidos y resistentes a la corrosión para aplicaciones de altas temperaturas (hasta 300 °C).
Diseño respetuoso con el medio ambiente
  • Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema.
  • Todas las unidades cumplen la normativa RoHS (sin plomo ni mercurio) y utilizan embalajes reciclados.
Funcionamiento seguro
  • Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el uso sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.
Fácil de utilizar
  • Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales.
  • El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
  • Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el uso.
  • Sin plomo ni mercurio
  • Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL.
  • El cumplimiento de las normas IQ/OQ es opcional.
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
  • Viscosímetros
  • Espectrofotómetros
  • Refractómetros
  • Metrología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador SC150
Capacidad (métrico) 53 L
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Comunicaciones RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Caudal 17 L/min
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,4 x 24,3 x 18 pulg (74,6 x 57,9 x 45,6 cm)
Longitud (imperial) 29,4 in
Longitud (métrico) 74,6 cm
Anchura (imperial) 24,3 in
Anchura (métrico) 57,9 cm
Altura (imperial) 18 in
Altura (métrico) 45,6 cm
Peso (imperial) 53,4 lb.
Peso (métrico) 24,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz