Includes
Este es el baño solo - no el kit completo. El circulador se vende por separado.
- Volumen del baño: 3-5 l
- Material: Polióxido de fenileno (PPO)
- Resistencia térmica de hasta 100 °C
- Temperatura: Temperatura ambiente de más de 10 °C a 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Baño de agua |
| Material | Óxido de polifenileno (PPO) |
| Tamaño | Volumen del baño: De 3 a 5L |