Learn More
SAHA chloroalkane T1, MedChemExpress
Código de producto. 16477217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477217 5 mg 5 miligramos
16460807 50 mg 50 miligramos
16455366 100 mg 100 miligramos
16454498 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16477217
Marca: Medchem Express HY111595
MedChemExpress SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAHA chloroalkane T1
Forma física Solid
CAS 1613617-05-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H55ClN4O11
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (173.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCC(NO)=O)NC1=CC=C(CNC(OCCOCCOCCOC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 719.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 719.26
Porcentaje de pureza 97.0%