Learn More
MedChemExpress SAH
Código de producto. 16463646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463646 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16463646 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY19528
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress SAH (S-Adenosylhomocysteine) is an amino acid derivative and a modulartor in several metabolic pathways. It is an intermediate in the synthesis of cysteine and adenosine. SAH is an inhibitor for METTL3-METTL14 heterodimer complex (METTL3-14) with an IC50 of 0.9 μM.
Especificaciones
Peso molecular 384.41 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 97.7%
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (325.17 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 979-92-0
Sinónimo SAH (S-Adenosylhomocysteine)