Learn More
Lonza™ SAGM™ Medio de crecimiento de células epiteliales de vías respiratorias pequeñas SingleQuots™ Suplementos y factores de crecimiento
Código de producto. 11645490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
BPE: 2,0 mL, Insulina: 0,5 mL, Hidrocortisona: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, Ácido retinoico: 0,5 mL, BSA libre de ácidos grasos: 5 mL, Transferrina: 0,5 mL, Triyodotironina: 0,5 mL, Epinefrina: 0,5 mL, hEGF: 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11645490 BPE: 2,0 mL, Insulina: 0,5 mL, Hidrocortisona: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, Ácido retinoico: 0,5 mL, BSA libre de ácidos grasos: 5 mL, Transferrina: 0,5 mL, Triyodotironina: 0,5 mL, Epinefrina: 0,5 mL, hEGF: 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11645490 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor CC4124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    285.95€ / paquete de 1
    Ahorro 80.05€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Kit de suplementos y factores de crecimiento para uso con medio basal de células epiteliales de vías respiratorias pequeñas.
  • Se vende por separado SingleQuot™ Kit para complementar el medio basal.
  • Parte del completo SAGM™ Medio de crecimiento de células epiteliales de vías respiratorias pequeñas BulletKit™ (número de catálogo CC-3118) que consta de medio basal y suplementos envasados juntos.
  • Sin suero y optimizado para el crecimiento de células epiteliales de las vías respiratorias pequeñas humanas (SAEC).
  • Incluye lo siguiente:
    • 1 vial con tapa naranja y BPE de 2,0 ml
    • 1 vial con tapa lila con insulina de 0,5 ml
    • 1 vial con tapa natural con hidrocortisona de 0,5 ml
    • 1 vial con tapa roja con GA-1000 de 0,5 ml
    • 1 vial ámbar con ácido retinoico de 0,5 ml
    • 1 botella con BSA libre de ácidos grasos de 5 ml
    • 1 vial con tapa natural y transferrina de 0,5 ml
    • 1 vial ámbar con triyodotironina 0,5 ml
    • 1 vial ámbar con epinefrina de 0,5 ml
    • 1 vial con tapa verde con hEGF 0,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de las vías respiratorias
Tipo de producto Suplementos y factores de crecimiento
Cantidad BPE: 2,0 mL, Insulina: 0,5 mL, Hidrocortisona: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, Ácido retinoico: 0,5 mL, BSA libre de ácidos grasos: 5 mL, Transferrina: 0,5 mL, Triyodotironina: 0,5 mL, Epinefrina: 0,5 mL, hEGF: 0,5 mL
Contenido y almacenamiento BPE, insulina, hidrocortisona, GA-1000, ácido retinoico, BSA libre de ácidos grasos, transferrina, triyodotironina, epinefrina, hEGF