Learn More
Sagittatoside B, MedChemExpress
Descripción
Sagittatoside B is a natural compound isolated from traditional Chinese herb Yinyanghuo (Herba Epimdii).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sagittatoside B |
| CAS | 118525-36-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H38O14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (154.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]4O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O)C2=O)=C1C/C=C(C)\C |
| Peso molecular (g/mol) | 646.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 646.64 |
| Mostrar más |