Learn More
SAG hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498107 5 mg 5 miligramos
16445398 10 mg 10 miligramos
16441309 1 mg 1 miligramo
16421587 50 mg 50 miligramos
16413336 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12848B
MedChemExpress SAG hydrochloride is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM; Kd=59 nM). SAG hydrochloride activates the Hedgehog signaling pathway and counteracts Cyclopamine (HY-17024) inhibition of Smo.
SAG hydrochloride is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAG hydrochloride
CAS 2095432-58-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29Cl2N3OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 21.67 mg/mL (41.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1)N([C@H]3CC[C@H](NC)CC3)CC4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4.Cl
Peso molecular (g/mol) 526.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.52
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death