Learn More
Tocris Bioscience™ SAG 21k
Descripción
SAG 21k is a potent Hedgehog signaling activator (EC50 = 0.4 nM). Orally bioavailable and brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4,7-difluoro-N-[[2-methoxy-5-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-N-trans-4-(methylamino)cyclohexyl]benzo[b]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 946002-48-8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C29H28ClF2N3O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.07 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Para uso exclusivo en investigación.