Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Kit de prueba
Código de producto. 15782642 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Molécula diana:
Alquenal
Glicerina total
Grasa porcentual
Malonaldehído
Peróxido
Ácidos grasos libres
Tamaño de la unidad:
1 set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Molécula diana Tamaño de la unidad
15782642 Glicerina total 1 set
15732642 Alquenal 1 set
15742642 Ácidos grasos libres 1 set
15752642 Malonaldehído 1 set
15762642 Grasa porcentual 1 set
15772642 Peróxido 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15782642 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 07KTTG2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    676.20€ / 1 sets
    Ahorro 33.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Includes
Reagent A, Reagent B, Reagent C, Calibrators
SafTest™ El kit de prueba mide el porcentaje de analitos en muestras determinadas. Elija entre 6 kits diferentes para usar con el instrumento SafTest y plataformas consumibles y kits de detección.
Los Kits de Prueba de MP Biomedicals contienen todos los reactivos y calibradores necesarios para analizar las muestras. También se incluye un control en cada Kit de Prueba. Cada kit permitirá analizar aproximadamente 100 muestras. Probablemente será necesaria la dilución de la muestra para el análisis adecuado.
  • Elija entre 6 kits diferentes
  • Para usar con plataformas de consumibles e instrumentos SafTest
  • Resultados en tan solo 30 minutos
  • Método de detección: Fotómetro bicromático
  • Los kits de prueba contienen todos los reactivos y calibradores necesarios para analizar muestras.
  • También se incluye un control en cada kit de pruebas.
  • Cada kit permitirá el análisis de aproximadamente 100 muestras.
  • Es probable que se requiera la dilución de la muestra para un análisis adecuado.
    • Kit de prueba de alquenal
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Contiene todos los reactivos y calibradores
    • Kit de prueba de ácidos grasos gratuito
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Calibradores, Analito(s) de control
      • Se requiere: plataforma de instrumentos SafTest, plataforma de consumibles y conjunto dispensador
      • Rango de cuantificación: 0,1 - 2,01 % de ácido graso libre
    • Kit de pruebas de malonaldehído
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Calibradores, Control
      • Materiales necesarios: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
      • Rango de cuantificación: 0,00 a 0,32 mg/kg de muestra
    • Kit de prueba de porcentaje de grasa
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Calibradores, Analitos de control
      • Material necesario: plataforma de instrumentos SafTest
      • Rango de cuantificación: 0,06 a 0
    • Kit de pruebas de peróxido
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Reactivo C, Calibradores, Analito(s) de control
      • Materiales necesarios: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
      • Rango de cuantificación: 0,00 a 0,200 MEQ/kg de muestra
    • Kit de pruebas de glicerina total
      • Área de investigación: Biodiesel
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Calibradores, Control
      • Materiales necesarios: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
      • Rango de cuantificación: 0,008 a 0,06% de la muestra
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Degradación de aceites y grasas, pruebas de biodiésel
Método de detección Fotómetro bicromático
N.º de reacciones 100 pruebas
Molécula diana Glicerina total
Cantidad 1 unidad
Requisitos de almacenamiento 2 °C a 8 °C
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.