Includes
Reactivo A, reactivo B, reactivo C, calibradores
MP Biomedicals' Test Kits contain all reagents and calibrators necessary to run samples. A control is also included in each Test Kit. Each kit will allow for testing of approximately 100 samples. Sample dilution will likely be required for appropriate analysis.
- Elija entre 6 kits diferentes
- Para usar con plataformas de consumibles e instrumentos SafTest
- Resultados en tan solo 30 minutos
- Áreas de investigación: Degradación de lípidos y oxidación
- Tipo de producto: Kits y kits de ensayos o ensayos
- Tipo: Análisis de ácidos grasos libres
- Componentes: Reactivo A, reactivo B, calibradores, analitos de control
- Detecta: Materiales de ácidos grasos libres
- Requerido: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
- Método de detección: Fotómetro bicromático
- Rango de cuantificación: 0,1-2,01 % de ácidos grasos libres
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de ácidos grasos libres con plataformas/sets SafTest™ |
| Método de detección | Bichromatic Photometer |
| N.º de reacciones | 100 Tests |
| Molécula diana | Ácidos grasos libres |
| Cantidad | 100 pruebas/kit |
| Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.