Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Kit de prueba
Código de producto. 15732642 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Molécula diana:
Alquenal
Glicerina total
Grasa porcentual
Malonaldehído
Peróxido
Ácidos grasos libres
Tamaño de la unidad:
1 set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Molécula diana unitSize
15732642 Alquenal 1 set
15742642 Ácidos grasos libres 1 set
15752642 Malonaldehído 1 set
15762642 Grasa porcentual 1 set
15772642 Peróxido 1 set
15782642 Glicerina total 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15732642 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 07KTAK2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    676.00€
    643.65€ / 1 sets
    Ahorro 32.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Reactivo A, reactivo B, reactivo C, calibradores
SafTest™ El kit de prueba mide el porcentaje de analitos en muestras determinadas. Elija entre 6 kits diferentes para usar con el instrumento SafTest y plataformas consumibles y kits de detección.
MP Biomedicals' Test Kits contain all reagents and calibrators necessary to run samples. A control is also included in each Test Kit. Each kit will allow for testing of approximately 100 samples. Sample dilution will likely be required for appropriate analysis.
  • Elija entre 6 kits diferentes
  • Para usar con plataformas de consumibles e instrumentos SafTest
  • Resultados en tan solo 30 minutos
  • Método de detección: Fotómetro bicromático
  • Los kits de prueba contienen todos los reactivos y calibradores necesarios para analizar muestras.
  • También se incluye un control en cada kit de pruebas.
  • Cada kit permitirá el análisis de aproximadamente 100 muestras.
  • Es probable que se requiera la dilución de la muestra para un análisis adecuado.
    • Kit de prueba de alquenal
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Contiene todos los reactivos y calibradores
    • Kit de prueba de ácidos grasos gratuito
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Calibradores, Analito(s) de control
      • Se requiere: plataforma de instrumentos SafTest, plataforma de consumibles y conjunto dispensador
      • Rango de cuantificación: 0,1 - 2,01 % de ácido graso libre
    • Kit de pruebas de malonaldehído
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Calibradores, Control
      • Materiales necesarios: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
      • Rango de cuantificación: 0,00 a 0,32 mg/kg de muestra
    • Kit de prueba de porcentaje de grasa
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Calibradores, Analitos de control
      • Material necesario: plataforma de instrumentos SafTest
      • Rango de cuantificación: 0,06 a 0
    • Kit de pruebas de peróxido
      • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Reactivo C, Calibradores, Analito(s) de control
      • Materiales necesarios: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
      • Rango de cuantificación: 0,00 a 0,200 MEQ/kg de muestra
    • Kit de pruebas de glicerina total
      • Área de investigación: Biodiesel
      • Componentes: Reactivo A, Reactivo B, Calibradores, Control
      • Materiales necesarios: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
      • Rango de cuantificación: 0,008 a 0,06% de la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Prueba de alquenales
Método de detección Fotómetro bicromático
N.º de reacciones 100 pruebas
Molécula diana Alquenal
Cantidad 1 unidad
Requisitos de almacenamiento 2 °C a 8 °C
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.