Learn More
MP Biomedicals™ Plataforma de consumibles de muestras SafTest™
Código de producto. 15792642 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de muestra:
Muestras líquidas
Muestras sólidas
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de muestra Tamaño de la unidad
15792642 Muestras líquidas 1 set
15712652 Muestras sólidas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15792642 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 07LC2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00€
    691.95€ / 1 sets
    Ahorro 35.05€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Includes
Papel de impresora, membranas, limpiadores de tejidos de precisión, perlas de vidrio sólidas, tubos cónicos de 15 ml, puntas de pipeta de μ10 a 100 L, puntas de pipeta de μ200 a 1000 L, tubos de cultivo de 12 mm, tapas para tubos de cultivo de 12 mm, marcador permanente
SafTest™ La plataforma de consumibles de muestra contiene todos los consumibles necesarios para ejecutar pruebas de alquenal y peróxido.
  • Plataforma de consumibles para la realización de pruebas de peróxido y alquenos
  • Contiene todos los consumibles necesarios para procesar muestras sólidas y líquidas
  • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
  • Método de detección: Fotómetro bicromático
  • Área de aplicación: Degradación del aceite/grasa
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Prueba de peróxido y alquenal
Tipo de muestra Muestras líquidas
Cantidad 1 unidad
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente