Learn More
MP Biomedicals™ Reactivo de preparación SafTest™
Código de producto. 15702652 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15702652 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15702652 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 07PREP2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    111.30€ / paquete de 1
    Ahorro 5.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Contiene repuesto SafTest™ Reactivo de preparación para ejecutar todos Saftest™ kits de prueba.
  • Para usar con el analizador SafTest
  • Se usan con los seis kits de pruebas SafTest
  • Adecuados para todos los criterio de valoración de cada prueba
  • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
  • Método de detección: Fotómetro bicromático
  • Área de aplicación: Degradación del aceite/grasa
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Degradación de aceite/grasa
Método de detección Fotómetro bicromático
Cantidad 1 unidad
Requisitos de almacenamiento 2 °C a 8 °C