Learn More
MP Biomedicals™ Set de dispensadores SafTest™
Código de producto. 15782422 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Prueba de alquenales
Prueba de glicerina total
Prueba de malonaldehído
Prueba de peróxido
Prueba de porcentaje de grasa
Prueba de ácidos grasos libres
Tamaño de la unidad:
1 set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
15782422 Prueba de glicerina total 1 set
15732422 Prueba de alquenales 1 set
15742422 Prueba de ácidos grasos libres 1 set
15772422 Prueba de peróxido 1 set
15762422 Prueba de porcentaje de grasa 1 set
15752422 Prueba de malonaldehído 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15782422 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 07DSTG2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00€
    2014.95€ / 1 sets
    Ahorro 105.05€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Includes
Un dispensador para cada reactivo (A, B y reactivo de preparación) y un rack de soporte de reactivos
El juego dispensador es un accesorio para SafTest™ kits de prueba.
  • Conjunto de dispensadores para cada criterio de valoración elegido
  • Permite realizar pruebas precisas en todo momento
  • Para usar con kits SafTest™
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Prueba de glicerina total
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente