Learn More
Safranina, pura, CI50240, Fisher Chemical
Código de producto. 10366050 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10366050 25 g Tarro de cristal 25 GR
1 options
Código de producto. 10366050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0120/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 477-73-6
Color Marrón
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C20H19ClN4
Número MDL MFCD00011759
Cantidad 25 g
Sinónimo basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
Clave InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro
Peso molecular (g/mol) 350.85
PubChem CID 2723800
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.6128g/mol
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Safranine O
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1