Learn More
Safranina O, MP Biomedicals™
Código de producto. 11494331 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494331 100 g 100 g
11474331 5 g -
11484331 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494331 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215204080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    216.30€ / 100 g
    Ahorro 11.70€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 477-73-6
Fórmula molecular C20H19ClN4
Peso molecular (g/mol) 350.85
Número MDL MFCD00011759
Clave InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 2, Gossypimine
PubChem CID 2723800
Nombre IUPAC 2,7-diamino-1,8-dimetil-5-fenil-5λ⁵-fenazina-5-cloruro de ilio
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Safranine O
Nombre de nota Tinciones y colorantes
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.84