Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranina o, 95 %
Código de producto. 10386640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10386640 25 g Frasco de vidrio 25 g
10628254 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386640 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 146640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.10€
    44.65€ / 25 g
    Ahorro 7.45€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Safranina O, C20H19ClN4, número de CAS-477-73-6, 3, 7-diamino-2, 8-dimetil- cloruro de 5-fenilfenazinium, rojo básico 2, C.I.50240, 100 g, 95 %, Marrón o marrón-rojo a verde, 94 % mín., 350,84, Puro, Advertencia, Declaración de GHS H:Provoca irritación ocular grave.Provoca irritación cutánea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477-73-6
Fórmula molecular C20H19ClN4
Peso molecular (g/mol) 350.85
Número MDL MFCD00011759
Clave InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
PubChem CID 2723800
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Safranine O
Nombre de nota Pure
Contenido de tinte 94% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max.
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Color Marrón o marrón-rojo a verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.84
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Safranine O
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1