Learn More
Safranina T (> 75% de pureza), TRC
Código de producto. 30417030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417030 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30417030 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS81905325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Basic Red 2
CAS 477-73-6
Fórmula molecular C20 H19 N4 . Cl
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride (1:1), C.I. Basic Red 2, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Safranine O, 2,8-Dimethylphenosafranine, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Basic Pink, Basic Red 2, Brilliant Safranine BR, Brilliant Safranine G, Brilliant Safranine GR, C.I. 50240, Calcozine Red Y, Duasyn Basic Red TH, Gossypimine, Hidaco Safranine, Leather Red HT, Lowacryl Red 2, Lowacryl Red 2 Conc, Mitsui Safranine T, Nippon Kagaku Safranine GK, Nippon Kagaku Safranine T, Safranin, Safranin O, Safranin T, Safranin orange, Safranine, Safranine A, Safranine B, Safranine G, Safranine GF, Safranine J, Safranine OK, Safranine OK 70:100, Safranine Superfine G, Safranine T, Safranine TH, Safranine TN, Safranine TS, Safranine Y, Safranine YN, Safranine Zh, Tolusafranine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
SMILES [Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](c4ccccc4)c2cc1N
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro
Peso molecular (g/mol) 350.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1298