Learn More
Safranal (>80%), TRC
Código de producto. 30008374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008374 10 g 10 g
30012182 25 g 25 g
30003932 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08190010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-26-7
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo 2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,2,6-Trimethyl-4,6-cyclohexadien-1-aldehyde, 2,3-Dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde, 2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-aldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbaldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienecarboxaldehyde, Safranal, 1,3-Cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl-
Nombre IUPAC 2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dieno-1-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=O)C(C)(C)CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Safranal
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5,7H,6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045
Porcentaje de pureza >95%