Learn More
SAFit2, MedChemExpress
Código de producto. 16466447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16466447 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16466447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102080
MedChemExpress SAFit2 is a highly potent, highly selective FK506-binding protein 51 (FKBP51) inhibitor with a Ki of 6 nM and also enhances AKT2-AS160 binding.
SAFit2 is a highly potent, highly selective FK506-binding protein 51 (FKBP51) inhibitor with a Ki of 6 nM and also enhances AKT2-AS160 binding.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAFit2
CAS 1643125-33-0
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H62N2O10
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (124.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@@H](CCCC1)C(O[C@@H](C2=CC(OCCN3CCOCC3)=CC=C2)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=O)[C@@H](C5CCCCC5)C6=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C6
Peso molecular (g/mol) 802.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 802.99
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death