Learn More
SAFit1, MedChemExpress
Código de producto. 16463708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463708 10 mg 10 miligramos
16462836 25 mg 25 miligramos
16456447 5 mg 5 miligramos
16430097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102079
MedChemExpress SAFit1 is a FK506 binding protein 51 (FKBP51)-specific inhibitor with a Ki of 4±0.3 nM.
SAFit1 is a FK506 binding protein 51 (FKBP51)-specific inhibitor with a Ki of 4±0.3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAFit1
CAS 1643125-32-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C42H53NO11
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (401.14 mM)
SMILES O=C(N1[C@@H](CCCC1)C(O[C@@H](C2=CC(OCC(O)=O)=CC=C2)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3)=O)[C@@H](C4CCCCC4)C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5
Peso molecular (g/mol) 747.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.87
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration