Learn More
MEDICOM Gorra cirujiana Safewear PP con cubierta para el cuello
Código de producto. 31781394 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31781394 Universal paquete de 1000
1 options
Código de producto. 31781394 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor 70.498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.33€
    144.22€ / paquete de 1000
    Ahorro 28.11€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La tapa de polipropileno Safewear con cubierta de cuello garantiza un ajuste óptimo y una protección eficaz contra la contaminación.
  • La goma elástica en la parte trasera de la cabeza ofrece un excelente soporte
  • El polipropileno garantiza una buena transpirabilidad, aumentando la comodidad del usuario
  • El protector de cuello ofrece una protección eficaz contra posibles contaminaciones
  • El diseño de talla única se adapta a todo tipo de carrocería
Especificaciones
Tipo de producto Gorro protector
Tamaño Universal
Material Polipropileno
Color Blanco
Tipo de tapón Elástico
Desechables Un solo uso