Descripción
- Las batas de laboratorio desechables protegen el entorno de trabajo de partículas que salen del cuerpo del operador (escamas de piel, pelo, sudor, etc.)
- Son adecuados para procedimientos HACCP
- Ayudan al operador a protegerse del riesgo de manchas relacionadas con su actividad
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Ninguno |
| Modelo | Hasta la rodilla |
| Mostrar más |